Tisk…
Bromkrezolový purpur
Dodavatel: RAL (REACTIFS RAL SA)
Varování
720-1086EA 2330 CZK
720-1086
Bromkrezolový purpur
Bromkrezolový purpur
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Bod tání: 242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011681
CAS číslo: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
IVDLogo