Bromkrezolový purpur ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03025.0005
1.03025.0025
1.03025.0005EA
1820
CZK
1.03025.0005
1.03025.0025
Bromkrezolový purpur ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Bromkrezolový purpur
Vzorec:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S MW: 540.23 Bod tání: 242 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011681 CAS číslo: 115-40-2 EINECS: 204-087-8 Merck Index: 13,01371 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 242 °C |
Molar Mass | 540.22 g/mol |
Bulk Density | 515 kg/m3 |