Tisk…
Bromkrezolová zeleň, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
17470-25G 17470-5G 17470
SIAL17470-25GEA 12720 CZK
SIAL17470-25G SIAL17470-5G XXXX17470
Bromkrezolová zeleň, Sigma-Aldrich®
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Bod tání: 217…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005874
CAS číslo: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM