Tisk…
Bromkrezolová zeleň ACS, Reag. Ph. Eur.
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08121.0001 1.08121.0005 1.08121.0025
1.08121.0001EA 5740 CZK
1.08121.0001 1.08121.0005 1.08121.0025
Bromkrezolová zeleň ACS, Reag. Ph. Eur.
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Bod tání: 217…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005874
CAS číslo: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 217 - 218 °C
Molar Mass 698.02 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3