Tisk…
Bromkrezolová zeleň ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
402930010 402930100 402930050
ACRO402930010EA 883 CZK
ACRO402930010 ACRO402930100 ACRO402930050
Bromkrezolová zeleň ACS
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005874
CAS číslo: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test