Tisk…
bromfenolová modř, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
M-Clarity™ quality level = MQ200
114391-5G
SIAL114391-5GEA 1480 CZK
SIAL114391-5G
bromfenolová modř, Sigma-Aldrich®
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Bod tání: 273 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429