Tisk…
bromfenolová modř Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
32712-5G 32712-25G
32712-5GEA 1530 CZK
32712-5G 32712-25G
bromfenolová modř Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97
Bod tání: 204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 2,8-4,4) complying
UV spectrum complying