Tisk…
bromfenolová modř ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
403140050 403140100 403140500
ACRO403140050EA 1460 CZK
ACRO403140050 ACRO403140100 ACRO403140500
bromfenolová modř ACS
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Bod tání: 279 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink-orange to red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test