bromfenolová modř, pure indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
151340250
151341000
ACRO151340250EA
3350
CZK
ACRO151340250
ACRO151341000
bromfenolová modř, pure indicator
bromfenolová modř
Vzorec:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Bod tání: 279 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005875 CAS číslo: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Index: 13,01429 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Pink-orange to red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in ethanol) Clear |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1100 (592 nm, in buffer) |
Visual transition interval | from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue) |