Tisk…
bromtymolová modř, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
114413-25G 114413-5G
SIAL114413-25GEA 7420 CZK
SIAL114413-25G SIAL114413-5G
bromtymolová modř, Sigma-Aldrich®
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Bod tání: 204…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005872
CAS číslo: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430