Tisk…
bromtymolová modř ACS, Reag. Ph. Eur.
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03026.0025EA 6310 CZK
1.03026.0025 1.03026.0500
bromtymolová modř ACS, Reag. Ph. Eur.
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Bod tání: 204…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005872
CAS číslo: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430