bromtymolová modř sultone form ACS, Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
32714-1KG
32714-5G
32714-25G
32714-1KGEA
61210
CZK
32714-1KG
32714-5G
32714-25G
bromtymolová modř sultone form ACS, Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
bromtymolová modř
Vzorec:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Bod tání: 204…202 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005872 CAS číslo: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 13,01430 |
Výsledky specifikačního testu
Suitability as indicator | complying |
Test of sensitivity | complying |
Clearness of the solution | complying |
Change Range (pH6,0-7,4) | complying |
Curve course (UV) | complying |