bromtymolová modř
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A17746.09
A17746.18
A17746.30
A17746.09EA
1200
CZK
A17746.09
A17746.18
A17746.30
bromtymolová modř
bromtymolová modř
CAS No.: 76-59-5
Molecular Formula: C27H28Br2O5S
Formula Weight: 624.39
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 373934
Merck Reference: 14,1445
MDL No.: MFCD00005872
Vzorec:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Bod tání: 200…202 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005872 CAS číslo: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 14,1445 |