Tisk…
bromtymolová modř ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO403250100EA 2280 CZK
ACRO403250100 ACRO403251000 ACRO403250250 ACRO403250050
bromtymolová modř ACS
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Bod tání: 204 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005872
CAS číslo: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)