Tisk…
bromfenolová červeň, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
304550050 304550250
ACRO304550050EA 2640 CZK
ACRO304550050 ACRO304550250
bromfenolová červeň, pure
bromfenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₂Br₂O₅S
Bod tání: 230 °C
MDL Number: MFCD00023014
CAS číslo: 2800-80-8
EINECS: 220-538-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (110°C)
Solubility (1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)