Tisk…
4,4'-Dibromobenzil ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bis(4-bromophenyl)ethanedione
A13090.18 A13090.09 A13090.30
A13090.18EA 7350 CZK
A13090.18 A13090.09 A13090.30
4,4'-Dibromobenzil ≥97%
4,4'-Dibromobenzil
Purity: 97% CAS No.: 35578-47-3 Molecular Formula: C14H8Br2O2 Formula Weight: 368.04 Melting Point: 224-226° MDL No.: MFCD00000104
Vzorec: C₁₄H₈Br₂O₂
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000104
CAS číslo: 35578-47-3
EINECS: 252-628-1