Tisk…
4-Bromobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (4-Bromophenyl)(phenyl)methanone, p-Bromobenzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
B58601-100G B58601-25G
SIALB58601-100GEA 3860 CZK
SIALB58601-100G SIALB58601-25G
4-Bromobenzophenone, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Bod varu: 350 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78…82 °C
MDL Number: MFCD00000103
CAS číslo: 90-90-4
EINECS: 202-024-9