Tisk…

4-Bromobenzophenone 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

106720250 106721000
ACRO106720250EA 1290 CZK
ACRO106720250 ACRO106721000
4-Bromobenzophenone 97%
4-Bromobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrO
Bod varu: 350 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78…82 °C
MDL Number: MFCD00000103
CAS číslo: 90-90-4
EINECS: 202-024-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR