3-Bromobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(3-Bromophenyl)(phenyl)methanone, m-Bromobenzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
519561-1G
519561-5G
SIAL519561-1GEA
5020
CZK
SIAL519561-1G
SIAL519561-5G
3-Bromobenzophenone, Sigma-Aldrich®
3-Bromobenzophenone
Vzorec:
C₁₃H₉BrO MW: 261,12 g/mol Bod varu: 355 °C (1013 hPa) Bod tání: 74,5…77.5 °C Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00672015 CAS číslo: 1016-77-9 EINECS: 213-808-5 |