Tisk…
2-Bromobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Bromophenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
682926-1G 682926-5G
SIAL682926-1GEA 2090 CZK
SIAL682926-1G SIAL682926-5G
2-Bromobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Bod varu: 345 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42 °C
Hustota: 1,4309 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032462
CAS číslo: 13047-06-8
UN: 3077
ADR: 9,III