1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B25065.06
B25065.14
B25065.06EA
2830
CZK
B25065.06
B25065.14
1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 62452-73-7
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5340
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00173886
Vzorec:
C₁₁H₁₂ Bod varu: 205 °C Hustota: 0,91 Bod vzplanutí: 67 °C (153 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173886 CAS číslo: 62452-73-7 |