1-Pentyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-N-Pentylphenylacetylene, 4-n-Pentylphenylacetylene, (4-Pentylphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-pentylbenzene, (4-Pentylphenyl)ethyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
457477-10G
457477-1G
SIAL457477-10GEA
4030
CZK
SIAL457477-10G
SIAL457477-1G
1-Pentyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Pentyl-4-ethynylbenzene
Vzorec:
C₁₃H₁₆ MW: 172,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00173884 CAS číslo: 79887-10-8 |