Tisk…
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
593001-25G 593001-5G
SIAL593001-25GEA 7670 CZK
SIAL593001-25G SIAL593001-5G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₄
MW: 158.24
MDL Number: MFCD00190197
CAS číslo: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9 III