1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
593001-25G
593001-5G
SIAL593001-25GEA
7670
CZK
SIAL593001-25G
SIAL593001-5G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Vzorec:
C₁₂H₁₄ MW: 158.24 |
MDL Number:
MFCD00190197 CAS číslo: 772-38-3 UN: 3082 ADR: 9 III |