Tisk…
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
380850050 380850250
ACRO380850050EA 2070 CZK
ACRO380850050 ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₄
MW: 158.24
Bod varu: 130 °C (40 mmHg)
Bod vzplanutí: 82.2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190197
CAS číslo: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %