Tisk…
Propylbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
P52407-100ML P52407-25ML P52407-500ML
SIALP52407-100MLEA 1750 CZK
SIALP52407-100ML SIALP52407-25ML SIALP52407-500ML
Propylbenzen, Sigma-Aldrich®
Propylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 159
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 45
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009377
CAS číslo: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08029