Tisk…
Pentylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
113174-100G 113174-25G
SIAL113174-100GEA 7590 CZK
SIAL113174-100G SIAL113174-25G
Pentylbenzene, Sigma-Aldrich®
Pentylbenzene
Vzorec: C₁₁H₁₆
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 0,8594 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009502
CAS číslo: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00604