Tisk…
Octylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL113190-5GEA 1310 CZK
SIAL113190-5G SIAL113190-25G SIAL113190-100G
Octylbenzene, Sigma-Aldrich®
Octylbenzene
Vzorec: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0,8562 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009564
CAS číslo: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1