Tisk…
Systém komor Cell Locker™ pro inkubátory Heracell VIOS 160i ™
Dodavatel: Thermo Scientific
50148173 50154739 50153148 50154739X6 50151650X6 50151650
HERA50148173EA 14860 CZK
HERA50148173 390-1047 390-1046 390-1048 390-1045 390-1044
Systém komor Cell Locker™ pro inkubátory Heracell VIOS 160i ™
Inkubátory Inkubátory CO₂
Kompatibilní modely Heracell VIOS 160i s upravenými komorami lze přizpůsobit pomocí Cell Lockers. Tyto autoklávovatelné, polykarbonátové komůrky Cell Lockers byly navrženy pro zlepšenou účinnost a bezpečnost kultivace pro citlivé kultury, jako jsou kmenové a primární buňky, v často otevřených nebo sdílených inkubátorech.
  • snížení nepříznivého účinku častého otevírání dveří a rozdílu mezi jednotlivými komorami
  • lepši organizace kultur díky možnosti oddělení uživatelů, buněčných typů, vzorků nebo projektů v rámci jednoho sdíleného inkubátoru
  • prevence křížové kontaminace v důsledku izolace kultury v oddělených komorách
  • Cell Locker lze ručně dezinfikovat nebo autoklávovat maximálně 12krát
  • každá komora Cell Locker pojme až 9 láhví pro kultivaci buněk T-75, 20 6jamkových destiček nebo 24 96jamkové destičky
Každá komora Cell Locker je snadno přístupná a má bezpečnou západku, kterou lze otevřít jednou rukou a zároveň je velice efektivní při ochraně vložených citlivých vzorků. Komory Cell Locker mají odnímatelný přepravní kryt pro přenos vzorků do biologických boxů nebo do jiné laboratoře a součástí každé komory je výsuvná police, která zabraňuje převrácení. Průhledné komory se zaoblenými rohy mají dvojitý membránový filtr který umožňuje cirkulace vzduchu ale zabraňuje průniku mikrobiálních kontaminantů včetně bakterií, virů a mykoplazmat; validováno nezávislými testy.
Inkubátor Heracell VIOS 160i CO₂ (vnitřní komora z nerezové oceli nebo 100% mědi) se systémem Cell Locker System je vybaven šestidílnými plynotěsnými vnitřními dveřmi pro použití se 6 komorami Cell Locker. Systém aktivního proudění vzduchu THRIVE rovnoměrně distribuuje vzduch do všech komor a udržuje homogenní vlhkostní podmínky v každé komoře. Růstové podmínky v inkubátorech jsou obvykle narušeny otevíráním dveří, komorový systém Cell Locker pomáhá minimalizovat tento dopad. Pokud jsou otevřeny dveře jedné samostatné komory, zůstává teplota, koncentrace CO₂ a vlhkost v ostatních komorách stabilní. Díky systému aktivního proudění vzduchu THRIVE je zvýšena rychlost obnovy atmosféry v každé komoře.
Při srovnání se standardními inkubátory s jednoduchými skleněnými dvířky je pokles teploty při otevření Cell Locker komory snížen o 50%. Navíc je spotřeba plynu snížena také o 50%.
Komory Cell Locker jsou vhodné pro izolaci / karanténu buněčných typů nebo různých projektů a poskytují zvýšenou ochranu hodnotných kultur. Samostatné komory lez použít v jakémkoliv inkubátoru, pokud je to nutné pro izolaci vzorků, ale uvedená data ohledně obnovy se týkají a jsou validována pouze pro celý systém komor společně s upraveným inkubátorem Heracell VIOS 160i CO₂.
Informace pro objednávání: všechny součásti komorového systému Cell Locker musí být objednány samostatně.