Toluen ≥99.3%, Laboratory Reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
179965-10L
179965-1L
179965-2.5L
179965-6X1L
179965-10LEA
9740
CZK
179965-10L
179965-1L
179965-2.5L
179965-6X1L
Toluen ≥99.3%, Laboratory Reagent
Toluen
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 635760
Vzorec:
C₆H₅CH₃ Bod varu: 110,6 °C Bod tání: –95 °C Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS číslo: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
|
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.3 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Refractive Index | n20/D 1.496 (lit.) |
Autoignition Temperature | 997 °F |
Vapor Pressure | 22 mmHg ( 20 °C) |