Tisk…
n-Hexylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Phenylhexane, Hexylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
P25701-100G P25701-25G
SIALP25701-100GEA 0 CZK
SIALP25701-100G SIALP25701-25G
n-Hexylbenzene, Sigma-Aldrich®
n-Hexylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Bod varu: 226 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,8666 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009526
CAS číslo: 1077-16-3
EINECS: 214-070-7
UN: 3082
ADR: 9,III