Tisk…

Heptylbenzene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: N-heptylbenzene, 1-Phenylheptane

M-Clarity™ quality level = MQ100

113182-100G 113182-25G
SIAL113182-100GEA 8240 CZK
SIAL113182-100G SIAL113182-25G
Heptylbenzene, Sigma-Aldrich®
Heptylbenzene
Vzorec: C₁₃H₂₀
MW: 176,3 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009545
CAS číslo: 1078-71-3
EINECS: 214-084-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR