Tisk…
Butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: n-Butylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B90203-100ML B90203-25ML B90203-500ML
SIALB90203-100MLEA 3400 CZK
SIALB90203-100ML SIALB90203-25ML SIALB90203-500ML
Butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Butylbenzene
Vzorec: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Bod varu: 183 °C (1013 hPa)
Bod tání: –88 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009463
CAS číslo: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548