Tisk…
sec-Butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Phenylbutane
MQ100
B90408-100ML B90408-500ML
SIALB90408-100MLEA 1950 CZK
SIALB90408-100ML SIALB90408-500ML
sec-Butylbenzene, Sigma-Aldrich®
sec-Butylbenzene
Vzorec: C₆H₅CH(CH₃)CH₂CH₃
MW: 134.22
Bod varu: 173
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0.861 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009329
CAS číslo: 135-98-8
EINECS: 205-227-0
UN: 2709
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01549
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb1eb7754ba9f4f037280b9010ef49cadd1a43c7&vid=d32e383af74575be997125b4f7121f54764ab833&prid=web&clid=SAPDAM