Tisk…

Sodium toluene-4-sulphonate

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

421231000 421235000
ACRO421231000EA 2280 CZK
ACRO421231000 ACRO421235000
Sodium toluene-4-sulphonate
Sodium toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₇H₇NaO₃S
Bod tání: >400 °C
Bod vzplanutí: >500 °C
MDL Number: MFCD00798566
CAS číslo: 657-84-1
EINECS: 211-522-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR