Tisk…
Methyltoluen-4-sulfonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
89800-1L 89800-250ML 89800-25ML
SIAL89800-1LEA 6400 CZK
SIAL89800-1L SIAL89800-250ML SIAL89800-25ML
Methyltoluen-4-sulfonát, Sigma-Aldrich®
Methyltoluen-4-sulfonát
Vzorec: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23
Bod varu: 292
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008417
CAS číslo: 80-48-8
EINECS: 201-283-5