Tisk…
Methyltoluen-4-sulfonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
158992-100G 158992-500G
SIAL158992-100GEA 991 CZK
SIAL158992-100G SIAL158992-500G
Methyltoluen-4-sulfonát, Sigma-Aldrich®
Methyltoluen-4-sulfonát
Vzorec: C₈H₁₀O₃S
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008417
CAS číslo: 80-48-8
EINECS: 201-283-5