Tisk…
Methyltoluen-4-sulfonát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500
8.08333.0100EA 817 CZK
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500
Methyltoluen-4-sulfonát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methyltoluen-4-sulfonát
Vzorec: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23
Bod varu: 292
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1.23
Bod vzplanutí: 130
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008417
CAS číslo: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 186.23 g/mol
Boiling Point 292 °C (1013 hPa)
Flash Point 130 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Hill Formula C8H10O3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3CH3