Tisk…
Methyltoluen-4-sulfonát 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
170101000 170105000 170100025
ACRO170101000EA 846 CZK
ACRO170101000 ACRO170105000 ACRO170100025
Methyltoluen-4-sulfonát 97%
Methyltoluen-4-sulfonát
Vzorec: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23
Bod varu: 292 °C (760 mmHg)
Bod tání: 24…30 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008417
CAS číslo: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Melting point 24 to 30°C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 %
Titration excess NaOH 96.0 to 104.0 %