Tisk…
Ethyl toluene-4-sulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
147230010 147232500 147230500
ACRO147230010EA 6330 CZK
ACRO147230010 ACRO147232500 ACRO147230500
Ethyl toluene-4-sulphonate 98%
Ethyl toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₉H₁₂O₃S
Bod varu: 158…162 °C (10 mmHg)
Bod tání: 32…34 °C
Hustota: 1,174 g/cm³
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009100
CAS číslo: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03889
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %