Tisk…

p-Toluenesulphonyl hydrazide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

132004-100G 132004-25G 132004-500G
SIAL132004-100GEA 2420 CZK
SIAL132004-100G SIAL132004-25G SIAL132004-500G
p-Toluenesulphonyl hydrazide, Sigma-Aldrich®
p-Toluenesulphonyl hydrazide
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
Bod varu: 332 °C (1013 hPa)
Bod tání: 105…108 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007588
CAS číslo: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR