Tisk…
Toluen-4-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
105902-1KG 105902-250G
SIAL105902-1KGEA 2370 CZK
SIAL105902-1KG SIAL105902-250G
Toluen-4-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Toluen-4-sulfonamid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011692
CAS číslo: 70-55-3
EINECS: 200-741-1