Tisk…
Toluen-4-sulfonamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08230.0100 8.08230.1000
8.08230.0100EA 837 CZK
8.08230.0100 8.08230.1000
Toluen-4-sulfonamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Toluen-4-sulfonamid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011692
CAS číslo: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 3200 mg/l (25 °C)
Melting Point 136 - 138 °C
Molar Mass 171.21 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (13 hPa)
Flash Point 202 °C