Toluen-4-sulfonamid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
A12156.0CEA
15030
CZK
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
Toluen-4-sulfonamid ≥98%
Toluen-4-sulfonamid
Purity: 98+%
CAS No.: 70-55-3
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 202°(395°F)
Melting Point: 136-139°
Boiling Point: 221°/10mm
Beilstein Reference: 472689
MDL No.: MFCD00011692
Vzorec:
C₇H₉NO₂S MW: 171,22 g/mol Bod varu: 221 °C (10 mmHg) Bod tání: 136…139 °C Bod vzplanutí: 202 °C (395 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011692 CAS číslo: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |