Toluen-4-sulfonamid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
147690010
147692500
147690050
ACRO147690010EA
2930
CZK
ACRO147690010
ACRO147692500
ACRO147690050
Toluen-4-sulfonamid 99%
Toluen-4-sulfonamid
Vzorec:
C₇H₉NO₂S Bod varu: 221 °C (10 mmHg) Bod tání: 136…140 °C Bod vzplanutí: 202 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011692 CAS číslo: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 140 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...