Tisk…
Toluen-2-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
257990-100G 257990-25G
SIAL257990-100GEA 5670 CZK
SIAL257990-100G SIAL257990-25G
Toluen-2-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Toluen-2-sulfonamid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 155…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007934
CAS číslo: 88-19-7
EINECS: 201-808-8