Tisk…
p-Toluensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
T35955-1KG T35955-250G T35955-3KG
SIALT35955-1KGEA 3290 CZK
SIALT35955-1KG SIALT35955-250G SIALT35955-3KG
p-Toluensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
p-Toluensulfonylchlorid
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007450
CAS číslo: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612