Tisk…
p-Toluensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
240877-100G 240877-500G 240877-5G
SIAL240877-100GEA 0 CZK
SIAL240877-100G SIAL240877-500G SIAL240877-5G
p-Toluensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
p-Toluensulfonylchlorid
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007450
CAS číslo: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612