Tisk…
p-Toluensulfonylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08326.0250 8.08326.1000
8.08326.0250EA 952 CZK
8.08326.0250 8.08326.1000
p-Toluensulfonylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Toluensulfonylchlorid
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007450
CAS číslo: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 67 °C
Molar Mass 190.65 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 135 °C (13 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material