Tisk…
p-Toluensulfonylchlorid 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
139030020 139030250 139035000 139031000 139030100
139030020.EA 6730 CZK
139030020. 139030250. 139035000. 139031000. 139030100.
p-Toluensulfonylchlorid 99+%
p-Toluensulfonylchlorid
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Bod varu: 134 °C (10 mmHg)
Bod tání: 67…69 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007450
CAS číslo: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 69 °C
Assay ≥99.0 %
Impurity ≤0.3 % Total free acid (as toluenesulfonic acid)