Tisk…
m-Toluenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-3-sulphonyl chloride, Toluene-m-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
566357-25G 566357-5G
SIAL566357-25GEA 9190 CZK
SIAL566357-25G SIAL566357-5G
m-Toluenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
m-Toluenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
Bod varu: 77…78 °C (0,3 mmHg)
Hustota: 1,314 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051747
CAS číslo: 1899-93-0
UN: 3265
ADR: 8,II